Learn More
Cloruro de Tris(trifenilfosfina)rutenio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10541651 1 g Frasco de vidrio 1 g
10124550 5 g Frasco de vidrio 5 g
10197893 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10541651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207880010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15529-49-4
Fórmula molecular C54H45Cl2P3Ru
Peso molecular (g/mol) 958.85
Número MDL MFCD00013077
Clave InChI KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
Nombre IUPAC diclororutenio; trifenilfosfano
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Punto de fusión 159.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]3RuCl2
Cantidad 1 g
Fieser 04,564; 05,740; 06,654; 12,179; 16,126; 06,175; 07,101; 08,840; 09,104; 17,33
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol, ethanol, acetone,, ethyl acetate, chloroform and toluene, insoluble in diethyl ether and n-hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.85
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.