Learn More
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio(I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride |
| CAS | 14694-95-2 |
| Fórmula molecular | C54H45ClP3Rh |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), NSC 124140, Rhodium tris(triphenylphosphine) chloride, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium(I), Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride, Wilkinson's Catalyst, Wilkinson's Complex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nombre IUPAC | clororhodio;trifenilfosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 925.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 924.1478 |