Learn More
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio(I), TRC
Código de producto. 30455651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30455651 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886465100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride
CAS 14694-95-2
Fórmula molecular C54H45ClP3Rh
Cantidad 100 mg
Sinónimo Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), NSC 124140, Rhodium tris(triphenylphosphine) chloride, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium(I), Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride, Wilkinson's Catalyst, Wilkinson's Complex
Fórmula InChI InChI=1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Nombre IUPAC clororhodio;trifenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 925.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.1478