Learn More
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio(I), 99,99%, (base de metal traza)
Código de producto. 10741661 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741661 5 g Frasco de vidrio 5 g
10309483 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10646212 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925,23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14694-95-2
Fórmula molecular C54H45ClP3Rh
Peso molecular (g/mol) 925.23
Número MDL MFCD00010016
Clave InChI IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Nombre de nota 99.99%
Punto de fusión 245.0°C to 250.0°C
Color Granate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]3RhCl
Cantidad 5 g
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Índice Merck 15, 10245
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
Nombre IUPAC rodio; trifenilfosfano; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 925.23
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación