Learn More
Tris(trimetilsililoxi)etileno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10259463 1 g Frasco de vidrio 1 g
10707022 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216010010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 69097-20-7
Fórmula molecular C11H28O3Si3
Peso molecular (g/mol) 292.60
Número MDL MFCD00011641
Clave InChI FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene
PubChem CID 553067
Nombre IUPAC 1,2-bis(trimetilsililoxi)etenoxi-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8850g/mL
Punto de ebullición 90.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220
Cantidad 1 g
Fieser 08,523; 09,512
Gravedad específica 0.885
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación