Learn More
Tris(trimetilsilil)silano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400627 1 g 1 g
11410627 5 g 5 g
11420627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22457.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Tris(trimethylsilyl)silane is used in hydrosilylations of carbonyls, radical reactions, reductions of acid chlorides, and carbon-halogen bonds. It acts a mediator of radical reactions and considered to be a nontoxic substitute for tri-n-butylstannane in radical reactions. It forms complexes with transition metals and main group elements. Further, it is utilized in carbon-carbon bond forming reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(trimetilsilil)silano se usa en hidrosililaciones de carbonilos, reacciones radicales, reducciones de cloruros ácidos y enlaces de carbono-halógeno. Actúa como mediador de las reacciones radicales y se considera un sustituto no tóxico del tri-n-butilestannano en reacciones radicales. Forma complejos con metales de transición y elementos principales del grupo. Además, se utiliza en las reacciones de formación de enlaces carbono-carbono.
Solubilidad
Miscible con pentano, éter, tolueno y tetrahidrofurano. Apenas miscible con acetona y acetonitrilo. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1873-77-4
Fórmula molecular C9H28Si4
Peso molecular (g/mol) 248.66
Número MDL MFCD00077893
Clave InChI SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexametil-2-(trimetilsilil)trisilano
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 82°C to 84°C (12mmHg)
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl)silane
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1923953
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice Merck 14,9757
Información de solubilidad Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.67
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.49
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 0.806
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(trimethylsilyl)silane