Learn More
Tris(trimetilsilil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667504 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10174780 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1873-77-4
Fórmula molecular C9H28Si4
Peso molecular (g/mol) 248.66
Número MDL MFCD00077893
Clave InChI SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexametil-2-(trimetilsilil)trisilano
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl)silane
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 25 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula lineal ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Temperatura de inflamación 55°C
Índice Merck 15, 9934
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.66
Porcentaje de pureza 96%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Gravedad específica 0.8
Densidad 0.8000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.