Learn More
Tris(trimetilsilil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174780 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
10667504 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291060025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-77-4
Fórmula molecular C9H28Si4
Peso molecular (g/mol) 248.66
Número MDL MFCD00077893
Clave InChI SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexametil-2-(trimetilsilil)trisilano
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Punto de ebullición 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl)silane
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula lineal ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Temperatura de inflamación 55°C
Índice Merck 15, 9934
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.66
Porcentaje de pureza 96%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Gravedad específica 0.8
Densidad 0.8000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.