Learn More
Tris(trimetilsililo) fosfito, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10537020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10537020 100 g Frasco de vidrio 100 g
10341720 5 g Frasco de vidrio 5 g
10129359 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10537020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428521000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1795-31-9 | C9H27O3PSi3 | 298.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795-31-9
Fórmula molecular C9H27O3PSi3
Peso molecular (g/mol) 298.54
Número MDL MFCD00015588
Clave InChI VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
Nombre IUPAC tris(trimetilsililo) fosfito
SMILES C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl) phosphite
Color Incolora
Densidad 0.8930g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 81.0°C (8.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal P[OSi(CH3)3]3
Índice de refracción 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.893
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.54
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(trimethylsilyl) phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.