Learn More
Borato de tris(trimetilsililo), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10539203 25 g Frasco de vidrio 25 g
10340194 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10539203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381240250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4325-85-3
Fórmula molecular C9H27BO3Si3
Peso molecular (g/mol) 278.38
Número MDL MFCD00051588
Clave InChI YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
PubChem CID 78020
Nombre IUPAC borato de tris(trimetilsilo)
SMILES B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl) borate
Color Incolora
Densidad 0.8340g/mL
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal B[OSi(CH3)3]
Índice de refracción 1.3850 to 1.387
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.834
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.38
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(trimethylsilyl) borate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.