Learn More
Tris(trimetilsilil)amina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10518283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518283 25 g Frasco de vidrio 25 g
10311903 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10518283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378770250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1586-73-8 | C9H27NSi3 | 233.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1586-73-8
Fórmula molecular C9H27NSi3
Peso molecular (g/mol) 233.58
Número MDL MFCD00047990
Clave InChI PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74110
Nombre IUPAC [[bis(trimetilsilil)amino]-dimetilsililo]metano
SMILES C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl)amine
Punto de fusión 67°C to 69°C
Color Incolora
Punto de ebullición 72°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal N(Si(CH3)3)3
Cantidad 25 g
Sinónimo tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s