Learn More
Tris(trimetilsiloxi)silano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(trimethylsiloxy)silane |
| CAS | 1873-89-8 |
| Fórmula molecular | C9H28O3Si4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, S 1003TS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3 |
| SMILES | C[Si](C)(O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | bis(trimetilsililoxi)sililoxi-trimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 296.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1116 |