Learn More
Tris(trifluorometilhidroximetilmetileno-d-canforato)europio(III)
Código de producto. 11339279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339279 5 g 5 g
11329279 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088481.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34830-11-0 | C36H45EuF9O6 | 896,7 g/mol
Reactivo de desplazamiento de RMN ópticamente activo. Se utiliza con Ag(fod) para la resolución enantiomérica del cloruro de sec-butilisotiouronio. También es un reactivo involucrado en la síntesis de complejos de óxido de fosfina y alcanforato de acetilo de europio y reacciones con derivados de dióxido de 1,10-N,N-fenantrolina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34830-11-0
Fórmula molecular C36H45EuF9O6
Peso molecular (g/mol) 896.7
Número MDL MFCD00074803
Clave InChI YXJPWWGLCOPUGI-UFRADDTFSA-N
Sinónimo eu tfc 3, eu facam 3, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene---camphorate, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-+-camphorate, tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato europium iii, tris 3-trifluoroacetyl-d-camphorato europium iii, europium iii tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorate
PubChem CID 71310195
Nombre IUPAC europio;(2E)-4,7,7-trimetil-2-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietilideno)biciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.[Eu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III)
Punto de fusión 195°C to 198°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 893.68
Forma física cristalino/a/s
RU– Solo para uso en investigación