Learn More
Tris (tetrabutilamonio) pirofosfato de hidrógeno, TRC
Código de producto. 30454559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454559 1 g -
30456669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8846001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76947-02-9
Fórmula molecular C48H109N3O7P2
Peso molecular (g/mol) 902.34
Sinónimo Tris(tetrabutylammonium) Pyrophosphate, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium) Diphosphate
Nombre IUPAC fosfato [hidroxi(oxido)fosforilo]; tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(tetrabutylammonium) Hydrogen Pyrophosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 901.7741