Learn More
Tris(pentafluorofenil)fosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275871 1 g Frasco de vidrio 1 g
10062051 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10275871
Marca: Thermo Scientific Acros 313160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1259-35-4
Fórmula molecular C18F15P
Peso molecular (g/mol) 532.15
Número MDL MFCD00079654
Clave InChI FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
Nombre IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)fosfano
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6F5)3P
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido