Learn More
Tris(pentafluorofenil)fosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347825 5 g 5 g
11337825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02748.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
Tris(pentafluorophenyl)phosphine is an additive for high voltage batteries. It acts as building blocks, coupling reagents, derivatizing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(pentafluorofenil)fosfina es un aditivo para baterías de alta tensión. Actúa como compuesto químico, reactivo de acoplamiento y reactivo de derivación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar una lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles. Manipular en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1259-35-4
Fórmula molecular C18F15P
Peso molecular (g/mol) 532.15
Número MDL MFCD00079654
Clave InChI FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
Nombre IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)fosfano
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Punto de fusión 115°C to 119°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 773243
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.15
Porcentaje de pureza 97%