Learn More
Hidrato de tris(pentafluorofenil)borano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(Pentafluorophenyl)borane Hydrate |
| CAS | 1246935-88-5 |
| Fórmula molecular | C18BF15 •H2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane, BF 15, Perfluorotriphenylboron Hydrate, Perfluorotrisphenylborane, Tri(pentafluorophenyl)boron Hydrate, Tri(perfluorophenyl)borane Hydrate, Tris(pentafluorophenyl)borane, Tris(pentafluorophenyl)boron Hydrate, Tris(perfluorophenyl)borane Hydrate, Tris(perfluorophenyl)boron Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18BF15.H2O/c20-4-1(5(21)11(27)16(32)10(4)26)19(2-6(22)12(28)17(33)13(29)7(2)23)3-8(24)14(30)18(34)15(31)9(3)25;/h;1H2 |
| SMILES | FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F.O |
| Nombre IUPAC | tris(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borano;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 511.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.9959 |