Learn More
Tris(p-tolil)-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(p-tolyl)-1,3,5-triazine |
| CAS | 6726-45-0 |
| Fórmula molecular | C24H21N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Tri-p-tolyl-s-triazine, 2,4,6-Tri(p-tolyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri-p-tolyl-s-triazine, 2,4,6-Tri-p-tolyl-1,3,5-triazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21N3/c1-16-4-10-19(11-5-16)22-25-23(20-12-6-17(2)7-13-20)27-24(26-22)21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2nc(nc(n2)c3ccc(C)cc3)c4ccc(C)cc4 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tris(4-metilfenil)-1,3,5-triazina |
| Peso molecular (g/mol) | 351.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1735 |