Learn More
Tris(p-nitrofenil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(p-nitrophenyl)amine |
| CAS | 20440-93-1 |
| Fórmula molecular | C18 H12 N4 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-nitro-N,N-bis(4-nitrofenil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 380.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.0757 |