Learn More
Fosfato de tris(p-nitrobencilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(p-nitrobenzyl) Phosphate |
| CAS | 66777-93-3 |
| Fórmula molecular | C21H18N3O10P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Nitro-benzenemethanol Phosphate, NSC 401698 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18N3O10P/c25-22(26)19-7-1-16(2-8-19)13-32-35(31,33-14-17-3-9-20(10-4-17)23(27)28)34-15-18-5-11-21(12-6-18)24(29)30/h1-12H,13-15H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(COP(=O)(OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris[(4-nitrofenil)metil] |
| Peso molecular (g/mol) | 503.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.073 |