Learn More
Tris(p-aminofenil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(p-aminophenyl)amine |
| CAS | 5981-09-9 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Tris(4-Aminophenyl)Amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N4/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H,19-21H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)N(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-N,4-N-bis(4-aminofenil)benceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 290.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1531 |