Learn More
Éster per-tert-butílico Tris-NTA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-NTA per-Tert-butyl Ester |
| CAS | 862778-57-2 |
| Fórmula molecular | C84H148N8O24 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (alpha1S,alpha4S,alpha8S)-alpha1,alpha4,alpha8-tris[bis[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]amino]-11-[6-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-oxohexyl]-delta1,delta4,delta8-trioxo-1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tripentanoic Acid alpha1,alpha4,alpha8-Tris(1,1-dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C84H148N8O24/c1-75(2,3)107-65(97)52-90(53-66(98)108-76(4,5)6)58(71(103)113-81(19,20)21)37-40-62(94)87-46-35-47-89(64(96)42-39-60(73(105)115-83(25,26)27)92(56-69(101)111-79(13,14)15)57-70(102)112-80(16,17)18)51-50-88(45-34-44-86(48-49-87)61(93)36-32-31-33-43-85-74(106)116-84(28,29)30)63(95)41-38-59(72(104)114-82(22,23)24)91(54-67(99)109-77(7,8)9)55-68(100)110-78(10,11)12/h58-60H,31-57H2,1-30H3,(H,85,106) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)C(CCC(=O)N1CCCN(CCN(CCCN(CC1)C(=O)CCCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CCC(N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CCC(N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 5-[4,8-bis[4-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoil]-11-[6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoil]-1,4,8,11-tetrazaciclotetradec-1-il]-2-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]-5-oxopentanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 1654.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1653.0606 |