Learn More
Tris(N,N-dimetilaminopropil)amina, TRC
Código de producto. 30451807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451807 1 g 1 g
30450139 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8763451G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33329-35-0
Fórmula molecular C15H36N4
Peso molecular (g/mol) 272.47
Sinónimo N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]-N',N'-dimethyl-1,3-propanediamine, 3,3',3' '-Tris(dimethylamino)-tripropylamine (8CI), Jeffcat Z 80, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]-N',N'-dimethyl-1,3-propanediamine, Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine
Nombre IUPAC N',N'-bis[3-(dimetilamino)propilo]-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina
SMILES CN(C)CCCN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H36N4/c1-16(2)10-7-13-19(14-8-11-17(3)4)15-9-12-18(5)6/h7-15H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.294