Learn More
Tris[N,N-bis(trimetilsilil)amida]neodimio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11438590 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11438590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044395.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41836-23-1
Fórmula molecular C18H54N3NdSi6
Peso molecular (g/mol) 625.403
Número MDL MFCD03427089
Clave InChI LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris n,n-bis trimethylsilyl amide neodymium iii, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine neodymium iii salt, 2,2,6,6-tetramethyl-n,n,3,5-tetrakis trimethylsilyl-3,5-diaza-2,6-disila-4-neodymaheptan-4-amine
PubChem CID 4397443
Nombre IUPAC bis(trimetilsilil)azanida; neodimio(3+)
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]neodymium (III)
Punto de fusión 156°C to 159°C
Color Morado
Fórmula lineal [[(CH3)3Si]2N]3Nd
Cantidad 5 g
Número UN UN3396
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo