Learn More
Tris[N,N-bis(trimetilsilil)amida]lantano(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468560 1 g 1 g
11478560 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35788-99-9 | C18H54LaN3Si6 | 620.066 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35788-99-9
Fórmula molecular C18H54LaN3Si6
Peso molecular (g/mol) 620.066
Número MDL MFCD00271009
Clave InChI ZDYNTRMQDURVDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum tris bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino lanthanum, bis trimethylsilyl azanide; lanthanum 3+, acmc-20ako2, lanthanum tris hexamethyldisilazide, lanthanum 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, lanthanum tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, lanthanum iii tris n,n-bis trimethylsiyl amide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, lanthanum 3+ salt 3:1
PubChem CID 6093756
Nombre IUPAC bis(trimetilsilil)azanida; lantano(3+)
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]lanthanum (III)
Punto de fusión 149°C to 152°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Fórmula lineal [[(CH3)3Si]2N]3La
Cantidad 1 g
Número UN UN3396
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo