Learn More
Tris[N,N-bis(trimetilsilil)amida]erbio(III), 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621125 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10621125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381580010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Tris[N, N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
CAS 103457-72-3
Punto de fusión 180°C to 184°C
Color Amarillo a naranja
Análisis elemental 32.5 to 34 % (C) 8.2 to 8.6 % (H)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H54ErN3Si6
Fórmula lineal Er[N(Si(CH3)3)2]3
Número MDL MFCD00271002
Cantidad 1 g
Sinónimo bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
Nombre IUPAC bis(trimetilsilil)azanida; erbio(3+)
Peso molecular (g/mol) 648.42
PubChem CID 6098739
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.