Learn More
Tris[N,N-bis(trimetilsilil)amida]erbio(III) 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448620 1 g 1 g
11438620 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044421.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103457-72-3 | C18H54ErN3Si6 | 648.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103457-72-3
Fórmula molecular C18H54ErN3Si6
Peso molecular (g/mol) 648.42
Número MDL MFCD00271002
Clave InChI ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
PubChem CID 6098739
Nombre IUPAC bis(trimetilsilil)azanida; erbio(3+)
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]erbium (III)
Punto de fusión 166°C
Color Rosa
Fórmula lineal [[(CH3)3Si]2N]3Er
Cantidad 1 g
Número UN UN3396
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo. Envasado bajo argón.