Learn More
Tris[N,N-bis(trimetilsilil)amida]cerio(III). 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488520 1 g 1 g
11478520 5 g 5 g
11400710 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044362.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41836-21-9
Fórmula molecular C18H54CeN3Si6
Peso molecular (g/mol) 621.277
Número MDL MFCD03411241
Clave InChI DPCZDYUESIKMSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl azanide; cerium 3+, tris bis trimethylsilyl amino cerium iii, cerium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, tris n,n-bis trimethylsilyl amide cerium iii , 96 %
PubChem CID 6093781
Nombre IUPAC bis(trimetilsilil)azanida; cerio(3+)
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Ce+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]cerium (III)
Color Amarillo
Fórmula lineal [[(CH3)3Si]2N]3Ce
Cantidad 1 g
Número UN UN3396
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo