Learn More
Tris(n-butilciclopentadienil)itrio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11324487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324487 1 g 1 g
11314487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039577.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312739-77-8
Número MDL MFCD00145473
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(n-butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.52
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido, envasado bajo argón