Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-maleato, 98 %
Código de producto. 10721141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721141 100 g Frasco de vidrio 100 g
10677811 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10721141 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 264971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    99.65€ / 100 g
    Ahorro 15.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72200-76-1
Fórmula molecular C4H11NO3·C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 237.21
Número MDL MFCD00082442
Clave InChI HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Sinónimo butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
PubChem CID 16218780
Nombre IUPAC ácido 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;(Z)-but-2-enodioico
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-maleate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 104°C to 106°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino