Learn More
Tris(isopropilciclopentadienil)lantano(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15436305 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15436305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039323.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
CAS 68959-87-5
Color De incoloro a amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular C24H33La
Número MDL MFCD00145482
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo lanthanum,tris 1,2,3,4,5-h-1-1-methylethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI BHWFVSOAOOHARF-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 460.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.43
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido, envasado bajo argón