Learn More
Tris(hidroximetil)nitrometano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318066 100 g 100 g
11328066 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13349.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 126-11-4 | C4H9NO5 | 151.12 g/mol
Tris(hydroxymethyl)nitromethane, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(hidroximetil)nitrometano ,es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se emplea como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y bases. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-11-4
Fórmula molecular C4H9NO5
Peso molecular (g/mol) 151.12
Número MDL MFCD00007395
Clave InChI OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydroxymethyl nitromethane, 2-hydroxymethyl-2-nitropropane-1,3-diol, 2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol, cimcool wafers, tris nitro, trimethylolnitromethane, isobutylglycerol, nitro, nitroisobutylglycerol, 1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitro, methane, trimethylolnitro
PubChem CID 31337
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-2-nitropropano-1,3-diol
SMILES OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)nitromethane
Punto de fusión ∽160°C (decomposition)
Fórmula lineal (HOCH2)3CNO2
Cantidad 100 g
Beilstein 742427
Índice Merck 14,9753
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 95%