Learn More
Tris(hidroximetil)metilamina, 'tampón Tris', 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Tris(hidroximetil)metilamina, «tampón de tris», 99 %, extrapuro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 168,5 °C |
| Punto de ebullición | 219 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 10.4 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121,14g/mol |