missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(hidroximetil) metilamina, tampón biológico, Fisher Chemical

Código de producto. 10355910 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10355910 1 kg 1 KG
10345910 100 g 100 GR
10274300 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10355910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/P630/60
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL 4679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Especificaciones

Punto de fusión 168.5°C
Punto de ebullición 219°C
Color Blanco
pH 10.4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14g/mol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.