Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, ultrapuro, 99,9 %
Código de producto. 15446989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446989 1 kg 1 Kg
15456989 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446989 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65594.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54€
    108.65€ / 1 Kg
    Ahorro 20.89€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis. It acts as a precursor for the preparation of polymers, oxazolones and oxazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(hidroximetil)aminometano se utiliza como amortiguador en los laboratorios de bioquímica y biología molecular. Se utiliza como estándar primario para estandarizar las soluciones ácidas para el análisis químico. Se aplica en las membranas celulares para aumentar su permeabilidad. Como alternativa al bicarbonato de sodio, se utiliza en el tratamiento de la acidosis metabólica. Actúa como precursor para la preparación de polímeros, oxazolonas y oxazolidinas.
Solubilidad
Soluble en agua, etilenglicol, metanol, etanol, dimetilformamida, acetona, acetato de etilo, aceite de oliva, cloroformo y solución alcalina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Punto de fusión 167°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Color Blanco
Densidad 1.35
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Notas de grado de pureza Ultrapure
Beilstein 741883
Índice Merck 149772
Información de solubilidad Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.9%