Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris (hidroximetil) aminometano clorhidrato, grado de biología molecular, 99+%
Código de producto. 15488679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488679 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15488679 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67233.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.58€
    60.65€ / 100 g
    Ahorro 14.93€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Para la adsorción de ligandos tiolados como oligonucleótidos y polietilenglicoles
  • Además, debido a la mayor estabilidad, estas nanopartículas de oro son ideales para su uso en aplicaciones físicas y ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
CAS 1185-53-1
Punto de fusión ∽152°C (decomposition)
Color Blanco
pH 3.5 to 5.0
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Número MDL MFCD00012590
Beilstein 3675235
Sinónimo TRIS hydrochloride; 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular