Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano, 99+ %, extra puro
Código de producto. 10421271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421271 250 g Frasco de plástico 250 g
10093020 100 g Frasco de plástico 100 g
10358360 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10032593 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10421271 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228032500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H11NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 157.6
Número MDL MFCD00012590
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Punto de fusión 150.0°C to 153.0°C
Color Blanco
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2·HCl
Cantidad 250 g
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo de cristalina