Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano, 99+ %, extra puro
Código de producto. 10358360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358360 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10093020 100 g Frasco de plástico 100 g
10421271 250 g Frasco de plástico 250 g
10032593 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10358360 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 228030010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H11NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 157.6
Número MDL MFCD00012590
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Punto de fusión 150.0°C to 153.0°C
Color Blanco
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2·HCl
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.