Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano, + 99 %
Código de producto. 11420203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420203 250 g 250 g
11410203 50 g 50 g
11400203 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420203 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11379.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.22€
    94.65€ / 250 g
    Ahorro 18.57€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride is used as a component of buffer solutions in biology, biochemistry and molecular biology. It is also used for crystallization of proteins at various pH values. Further, it inhibits motor responses to adrenergic motor nerve stimulation in smooth muscles. In addition to this, it is used in coelomic fluid and in cortland medium to store unfertilized rainbow trout eggs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano se utiliza como componente de las soluciones tamponadas en biología, bioquímica y biología molecular. También se utiliza para la cristalización de proteínas a varios valores de pH. Además, inhibe las respuestas motoras a la estimulación adrenérgica del nervio motor en los músculos lisos. Además de esto, se utiliza en el fluido celómico y en el medio de Cortland para almacenar huevos de trucha arco iris no fertilizados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00012590
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Punto de fusión ∼152°C (decomposition)
pH 3.5 to 5.0
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2·HCl
Cantidad 250 g
Beilstein 3675235
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥99%