Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano, + 99 %
Produktkod. 11410203
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
11410203 50 g 50 g
11420203 250 g 250 g
11400203 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11410203 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11379.18
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride is used as a component of buffer solutions in biology, biochemistry and molecular biology. It is also used for crystallization of proteins at various pH values. Further, it inhibits motor responses to adrenergic motor nerve stimulation in smooth muscles. In addition to this, it is used in coelomic fluid and in cortland medium to store unfertilized rainbow trout eggs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano se utiliza como componente de las soluciones tamponadas en biología, bioquímica y biología molecular. También se utiliza para la cristalización de proteínas a varios valores de pH. Además, inhibe las respuestas motoras a la estimulación adrenérgica del nervio motor en los músculos lisos. Además de esto, se utiliza en el fluido celómico y en el medio de Cortland para almacenar huevos de trucha arco iris no fertilizados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00012590
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Punto de fusión ∼152°C (decomposition)
pH 3.5 to 5.0
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2·HCl
Cantidad 50 g
Beilstein 3675235
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.