Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución madre de tris(hidroximetil)aminometano hidrocloruro, 1 M, pH 8,0
Código de producto. 15430317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430317 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15430317 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63636.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.09€
    76.65€ / 1 litros
    Ahorro 14.44€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Color Incolora
CAS 1185-53-1
Concentración 1M stock soln.
Fórmula molecular C4H12ClNO3
pH 8.0
Número MDL MFCD00012590
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573