Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de hidrocloruro de Tris(hidroximetil)aminometano, 1 M, pH 8,0, sin ARNasa
Código de producto. 15445785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445785 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15445785 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60080.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Color Incolora
Nombre de nota RNAse free
CAS 1185-53-1
Concentración 1M soln.
Fórmula molecular C4H12ClNO3
pH 8.0
Número MDL MFCD00012590
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Información de solubilidad Fully miscible with water. Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573