Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano acetato sal, 99 %
Código de producto. 11905291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905291 100 g Frasco de plástico 100 g
11995281 25 g Frasco de plástico 25 g
11915291 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11905291 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 434501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    162.65€ / 100 g
    Ahorro 25.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6850-28-8 | C4H11NO3·C2H4O2 | 181.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6850-28-8
Fórmula molecular C4H11NO3·C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 181.19
Clave InChI PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydroxymethyl aminomethane acetate, tris acetate, tris acetate salt, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol acetate salt, trizma acetate, tris hydroxymethyl aminomethane acetate salt, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium acetate, 1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-aminium acetate, acetic acid; tris buffer, tris-acetate
PubChem CID 16218782
ChEBI CHEBI:66869
Nombre IUPAC ácido acético; 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
Absorbancia 0.5 max. (c=50, water) at 290nm
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (1g/ml in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino