Learn More
Tris(Hidroximetil)aminometano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11468407 2500 g 2500 g
11448407 100 g 100 g
11458407 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11468407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18494.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(hidroximetil)aminometano se utiliza como tampón en los laboratorios de bioquímica y de biología molecular. Se emplea como estándar primario para estandarizar las soluciones ácidas y realizar análisis químicos. Se usa en las membranas celulares para aumentar su permeabilidad. Como alternativa al bicarbonato de sodio, se utiliza en el tratamiento de la acidosis metabólica.
Solubilidad
Soluble en agua, etilenglicol, metanol, etanol, dimetilformamida, acetona, acetato de etilo, aceite de oliva, cloroformo y solución alcalina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Punto de fusión 168°C to 172°C
Densidad 1.353
Punto de ebullición 219°C to 220°C (10 mmHg)
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2
Cantidad 2500 g
Beilstein 741883
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9772
Información de solubilidad Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99%