Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, 99,85 %, para biología molecular, ADNasa, sin ARNasa ni Pro
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Nombre de nota | For molecular biology |
| Absorbancia | (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm |
| Punto de fusión | >168.5°C |
| Color | Blanco |
| pH | 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C) |
| Punto de ebullición | 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.85% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Show More |