Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, 99,8 %, para análisis, grado bioquímico
Código de producto. 10531974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531974 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10513921 100 g Frasco de plástico 100 g
10032210 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531974 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 167620051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.14
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbancia (40% aq. soln.) (1 cm cell) (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm, 0.2 max. at 290nm
Punto de fusión >168.5°C
Color Marrón a blanco
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Punto de ebullición 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2
Cantidad 5 kg
Beilstein 04, 303
Índice Merck 15, 9951
Información de solubilidad Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Análisis
Forma física Polvo