Learn More
Tris(hidroximetil)aminometano, 99,8 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985281 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10731072 100 g Frasco de plástico 100 g
10424521 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    318.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 61.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Absorbancia 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Condiciones de absorbancia (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Punto de fusión >168.5°C
Punto de ebullición 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2
Envase Frasco de plástico
Beilstein 04, 303
Índice Merck 15, 9951
Información de solubilidad Solubilidad en agua:550 g/l (25 °C).Otras solubilidades:79,1 g/l de etilenglicol - 26 g/l de metanol (25 °C), 22 g/l de etanol al 95 % - 14 g/l de dmf (25 °C), 2 g/l de acetona - 0,5 g/l de acetato de etilo (25 °C), 0,05 g/l de cloroformo - < 0,05 g/l de ccl4 (25 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Reactivo ACS