Learn More
Tris(hidroximetil)aminometano, 99,8 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731072 100 g Frasco de plástico 100 g
10424521 500 g Frasco de plástico 500 g
11985281 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Absorbancia 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Condiciones de absorbancia (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Punto de fusión >168.5°C
Punto de ebullición 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2
Envase Frasco de plástico
Beilstein 04, 303
Índice Merck 15, 9951
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Reactivo ACS