Learn More
Clorhidrato Tris (copos blancos pequeños/biología molecular), Fisher BioReagents
Descripción
Para aplicaciones de electroforesis, biología molecular y cultivo celular
El clorhidrato Tris es un medio tamponador para aplicaciones de electroforesis, biología molecular y cultivo celular. Puede combinarse con la base Tris base simplificar la preparación del tampón Tris.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0,05 máx. (solución 1M) a 280nm |
| Nombre del producto químico o material | Tris Hydrochloride |
| Punto de fusión | de 150 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 3,5 hasta 5,0 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Notas de grado de pureza | Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥ 99 % |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris hydrochloride
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.