Learn More
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 8,0/Biol. mol.), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10336763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336763 100 mL Frasco de polietileno 100 ML
10795104 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336763 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1758100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 8,0/Mol Biol.)
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Estas soluciones de 1 M de clorhidrato de Tris con un pH de 8,0 ofrecen soluciones prácticas y altamente purificadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris Hydrochloride
Nombre de nota Solución 1M, pH 8,0
Color Sin designar
Concentración 0,96 a 1,04 M
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Sin proteasa
Grado Biología molecular